Merck
AMBH303C557A
Ambeed, Inc.
Methyl 1-((4-fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
250 MG
¥13,700
1 G
¥20,400
5 G
¥53,500
ベンダーカタログ番号: A280015-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
250 MG
¥13,700
1 G
¥20,400
5 G
¥53,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A280015-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 1-((4-fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12FNO3/c1-17-11(16)12(6-7-12)10(15)14-9-4-2-8(13)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
BQEDPQDMNWOYLK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1345847-71-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)