Merck
AMBH303C54B2
Ambeed, Inc.
1-Ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-ethyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N4/c1-2-11-5-10-6(3-8)7(11)4-9/h5H,2H2,1H3
InChI Key
RAFSTXGDSLCINC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133123-67-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/133123-67-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)