Merck
AMBH303C53AD
Ambeed, Inc.
2-Methyl-1-(methylamino)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,700
1 G
¥24,600
5 G
¥62,500
ベンダーカタログ番号: A254727-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,700
1 G
¥24,600
5 G
¥62,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
103.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A254727-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-methyl-1-(methylamino)-2-propanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(2,7)4-6-3/h6-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
KYCZVVFGMGLNPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67622-86-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)