Merck
AMBH303C536F
Ambeed, Inc.
4-(Isopropylamino)butanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
5 G
¥12,200
10 G
¥15,100
25 G
¥23,700
ベンダーカタログ番号: A251273-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
5 G
¥12,200
10 G
¥15,100
25 G
¥23,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A251273-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(isopropylamino)-1-butanol
Inchi Code
1S/C7H17NO/c1-7(2)8-5-3-4-6-9/h7-9H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
IPLWOCGPIGUXOR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42042-71-7.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)