Merck
AMBH303C51B8
Ambeed, Inc.
3-Isopropylmorpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,000
250 MG
¥14,400
1 G
¥31,000
ベンダーカタログ番号: A229222-100MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,000
250 MG
¥14,400
1 G
¥31,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
129.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A229222-100MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-isopropylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-6(2)7-5-9-4-3-8-7/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
ICNOQWMTDGMVGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927802-40-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)