Merck
AMBH303C5005
Ambeed, Inc.
MRE-269
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥11,800
25 MG
¥12,600
50 MG
¥13,700
100 MG
¥15,100
250 MG
¥20,600
1 G
¥39,100
5 G
¥116,600
ベンダーカタログ番号: A209226-10MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥11,800
25 MG
¥12,600
50 MG
¥13,700
100 MG
¥15,100
250 MG
¥20,600
1 G
¥39,100
5 G
¥116,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
419.52
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A209226-10MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
{4-[(5,6-diphenyl-2-pyrazinyl)(isopropyl)amino]butoxy}acetic acid
Inchi Code
1S/C25H29N3O3/c1-19(2)28(15-9-10-16-31-18-23(29)30)22-17-26-24(20-11-5-3-6-12-20)25(27-22)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17,19H,9-10,15-16,18H2,1-2H3,(H,29,30)
InChI Key
OJQMKCBWYCWFPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/475085-57-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)