Merck
AMBH303C4FD3
Ambeed, Inc.
6-Hydrazinyl-1H-indazole tetrahydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,100
250 MG
¥23,700
1 G
¥49,700
5 G
¥152,800
ベンダーカタログ番号: A207177-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,100
250 MG
¥23,700
1 G
¥49,700
5 G
¥152,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A207177-100MG
¥17,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-hydrazineyl-1H-indazole tetrahydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N4.4ClH/c8-10-6-2-1-5-4-9-11-7(5)3-6;;;;/h1-4,10H,8H2,(H,9,11);4*1H
InChI Key
IMYGIEFNANQWSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266362-60-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)