Merck
AMBH303C4F56
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥14,400
ベンダーカタログ番号: A201900-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥14,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A201900-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-amino-3-(3-methoxyphenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-13-10-4-2-3-8(6-10)5-9(11)7-12/h2-4,6,9,12H,5,7,11H2,1H3
InChI Key
MQFQMJOLDYSYPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/344359-33-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)