Merck
AMBH303C4F4A
Ambeed, Inc.
3-(2-Oxoazepan-1-yl)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,700
250 MG
¥19,300
1 G
¥52,400
5 G
¥163,400
ベンダーカタログ番号: A201515-100MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,700
250 MG
¥19,300
1 G
¥52,400
5 G
¥163,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A201515-100MG
¥15,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(2-oxo-1-azepanyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c10-6-4-8-11-7-3-1-2-5-9(11)12/h1-5,7-8H2
InChI Key
BATPRUOCWWXKAF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7336-15-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)