Merck
AMBH303C4F46
Ambeed, Inc.
5-Ethoxypyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,300
250 MG
¥20,600
1 G
¥41,800
ベンダーカタログ番号: A201283-100MG
¥17,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,300
250 MG
¥20,600
1 G
¥41,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A201283-100MG
¥17,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-ethoxy-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-5-3-8-6(7)9-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,8,9)
InChI Key
NGWGYIGTWBAKAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39268-74-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39268-74-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)