Merck
AMBH303C4F29
Ambeed, Inc.
3-(Bromomethyl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,500
250 MG
¥27,000
1 G
¥58,800
5 G
¥185,300
ベンダーカタログ番号: A200049-100MG
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,500
250 MG
¥27,000
1 G
¥58,800
5 G
¥185,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A200049-100MG
¥19,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(bromomethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H,5H2
InChI Key
JHQONOCFAYZOEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74597-04-9.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)