Merck
AMBH303C4E96
Ambeed, Inc.
Benzyl 1-aminocyclobutanecarboxylate 4-methylbenzenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
377.46
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
benzyl 1-aminocyclobutane-1-carboxylate 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C12H15NO2.C7H8O3S/c13-12(7-4-8-12)11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,5-6H,4,7-9,13H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
VMURDJGCQYSKKE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125483-57-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)