Merck
AMBH303C4E53
Ambeed, Inc.
2-Chloroisonicotinaldehyde hydrate(contain dehydrate aldehyde)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,400
ベンダーカタログ番号: A192004-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A192004-1G
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-chloroisonicotinaldehyde hydrate
Inchi Code
1S/C6H4ClNO.H2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6;/h1-4H;1H2
InChI Key
IUEHOWDJTNSQFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228957-10-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)