Merck
AMBH303C4D44
Ambeed, Inc.
Diethyl ((5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl)methyl)phosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
ベンダーカタログ番号: A181435-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.3
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A181435-100MG
¥12,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
diethyl ((5-(3-fluorophenyl)pyridin-2-yl)methyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C16H19FNO3P/c1-3-20-22(19,21-4-2)12-16-9-8-14(11-18-16)13-6-5-7-15(17)10-13/h5-11H,3-4,12H2,1-2H3
InChI Key
CPOPYWOLIYKTLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/380894-77-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/380894-77-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)