Merck
AMBH303C4D08
Ambeed, Inc.
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,900
250 MG
¥14,200
1 G
¥20,800
5 G
¥58,600
ベンダーカタログ番号: A179465-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,900
250 MG
¥14,200
1 G
¥20,800
5 G
¥58,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A179465-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-bromo-2-thienyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H5BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2,7H,3H2
InChI Key
IXULCOYQSDIBFO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70260-17-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70260-17-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)