Merck
AMBH303C4CC5
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,300
5 G
¥25,700
25 G
¥73,600
ベンダーカタログ番号: A176920-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,300
5 G
¥25,700
25 G
¥73,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A176920-250MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-7-4-5(8(13)14)2-3-6(7)9(10,11)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
HBMINIVKUUVKEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/276861-63-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)