Merck
AMBH303C4B43
Ambeed, Inc.
1-(1-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥27,400
5 G
¥31,400
10 G
¥53,300
25 G
¥93,700
ベンダーカタログ番号: A162824-1G
¥27,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥27,400
5 G
¥31,400
10 G
¥53,300
25 G
¥93,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A162824-1G
¥27,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(1-bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11,12)13/h2-6H,1H3
InChI Key
AJBWDFPJLDDEPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59770-96-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)