Merck
AMBH303C4B28
Ambeed, Inc.
7-Chloro-3,4-dihydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥9,300
250 MG
¥10,000
1 G
¥12,200
5 G
¥24,600
25 G
¥69,800
ベンダーカタログ番号: A162087-100MG
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥9,300
250 MG
¥10,000
1 G
¥12,200
5 G
¥24,600
25 G
¥69,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A162087-100MG
¥9,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-chloro-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H8ClN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI Key
QVPMZULEYMEMKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60518-41-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/60518-41-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)