Merck
AMBH303C4B1B
Ambeed, Inc.
Methyl 6-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,800
ベンダーカタログ番号: A161583-100MG
¥20,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.65
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A161583-100MG
¥20,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 6-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O3/c1-15-9-5-3-7(10(14)16-2)12-6(5)4-8(11)13-9/h3-4,12H,1-2H3
InChI Key
OUFHVWNPQDQNCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/871583-21-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)