Merck
AMBH303C4A64
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(3-amino-4-chlorophenyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,100
1 G
¥12,900
5 G
¥19,700
ベンダーカタログ番号: A155483-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,100
1 G
¥12,900
5 G
¥19,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A155483-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl (3-amino-4-chlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-13-9(12)5-6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4H,5,11H2,1H3
InChI Key
XDJOZRQUCQQBCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59833-69-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)