Merck
AMBH303C4A51
Ambeed, Inc.
Cbz-DL-Trp-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,500
10 G
¥10,000
25 G
¥12,600
100 G
¥25,900
500 G
¥85,300
ベンダーカタログ番号: A154987-5G
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,500
10 G
¥10,000
25 G
¥12,600
100 G
¥25,900
500 G
¥85,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
338.36
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A154987-5G
¥9,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-[(benzyloxy)carbonyl]tryptophan
Inchi Code
1S/C19H18N2O4/c22-18(23)17(10-14-11-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-19(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,11,17,20H,10,12H2,(H,21,24)(H,22,23)
InChI Key
AHYFYYVVAXRMKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13058-16-7.html
Synonym
2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13058-16-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)