Merck
AMBH303C4A0C
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥14,600
100 MG
¥15,900
250 MG
¥25,900
1 G
¥76,000
5 G
¥317,600
ベンダーカタログ番号: A153161-50MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥14,600
100 MG
¥15,900
250 MG
¥25,900
1 G
¥76,000
5 G
¥317,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
191
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A153161-50MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChI Key
XXBLSNSKEMYEQF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232431-41-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)