Merck
AMBH303C496D
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-acetamido-5-chloro-2-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,300
250 MG
¥15,700
ベンダーカタログ番号: A148374-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,300
250 MG
¥15,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A148374-100MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-acetamido-5-chloro-2-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4/c1-3-17-11(16)8-4-7(12)5-9(10(8)15)13-6(2)14/h4-5,15H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI Key
HPOZRPLLDCOQPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139329-90-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)