Merck
AMBH303C492C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methyl-4-nitropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,400
1 G
¥14,800
5 G
¥33,000
ベンダーカタログ番号: A146384-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,400
1 G
¥14,800
5 G
¥33,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A146384-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-5-methyl-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-4-3-8-6(7)2-5(4)9(10)11/h2-3H,1H3
InChI Key
AHLJFEVQBNWRRI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66092-62-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)