Merck
AMBH303C4908
Ambeed, Inc.
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropane-1-sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
$76.70
500 MG
$100.10
1 G
$130.00
2.5 G
$260.00
ベンダーカタログ番号: F0001-4112-250MG
$76.70
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
$76.70
500 MG
$100.10
1 G
$130.00
2.5 G
$260.00
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: F0001-4112-250MG
$76.70
14日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
sodium 3-chloro-2-hydroxy-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7ClO4S.Na/c4-1-3(5)2-9(6,7)8;/h3,5H,1-2H2,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
TZLNJNUWVOGZJU-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/126-83-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/126-83-0.html