Merck
AMBH303C4849
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydroisoquinoline-1,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,000
ベンダーカタログ番号: A140596-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A140596-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-hydroxy-1(2H)-isoquinolinone
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c11-8-5-10-9(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H,(H,10,12)
InChI Key
KOJRWXLHYKLCFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31053-30-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)