Merck
AMBH303C4821
Ambeed, Inc.
1-(2-Aminothiazol-5-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,500
1 G
¥16,800
5 G
¥46,900
25 G
¥176,700
ベンダーカタログ番号: A139515-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,400
250 MG
¥11,500
1 G
¥16,800
5 G
¥46,900
25 G
¥176,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A139515-100MG
¥10,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-amino-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H6N2OS/c1-3(8)4-2-7-5(6)9-4/h2H,1H3,(H2,6,7)
InChI Key
XJKIEXPVXXFORX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53159-71-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)