Merck
AMBH303C472D
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromo-5-nitro-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,000
1 G
¥23,700
5 G
¥68,100
25 G
¥229,000
ベンダーカタログ番号: A132966-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,000
1 G
¥23,700
5 G
¥68,100
25 G
¥229,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.87
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A132966-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,4-dibromo-5-nitro-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C3HBr2N3O2/c4-1-2(5)6-7-3(1)8(9)10/h(H,6,7)
InChI Key
OXDUHJKOCRBBCW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104599-37-3.html
Synonym
4,5-Dibromo-3-nitro-1H-pyrazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/104599-37-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)