Merck
AMBH303C46F1
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,3-dihydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,800
ベンダーカタログ番号: A131241-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A131241-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 2,3-dihydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-4-3-5-7(10)8(6)11/h3-5,10-11H,2H2,1H3
InChI Key
RHMQSXRCGOZYND-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3943-73-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)