Merck
AMBH303C4655
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥32,700
100 MG
¥40,700
250 MG
¥63,200
1 G
¥120,200
5 G
¥400,800
ベンダーカタログ番号: A127411-50MG
¥32,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥32,700
100 MG
¥40,700
250 MG
¥63,200
1 G
¥120,200
5 G
¥400,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A127411-50MG
¥32,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-5-4-8-9-3-1-2-6(5)9/h4H,1-3H2
InChI Key
ASLSBGAOXZIHHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174790-35-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)