Merck
AMBH303C45CE
Ambeed, Inc.
1,3,5-Trichloro-2-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,200
5 G
¥22,800
ベンダーカタログ番号: A123698-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,200
5 G
¥22,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A123698-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,3,5-trichloro-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2Cl3F/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
InChI Key
NCPNJBWUNXRYGW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36556-33-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)