Merck
AMBH303C4580
Ambeed, Inc.
2-(2-Aminothiazol-4-yl)acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,200
5 G
¥10,600
10 G
¥11,300
25 G
¥12,000
100 G
¥12,900
ベンダーカタログ番号: A121503-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,200
5 G
¥10,600
10 G
¥11,300
25 G
¥12,000
100 G
¥12,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A121503-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S.ClH/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9;/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H
InChI Key
ZEWJJZKVQOMYKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66659-20-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)