Merck
AMBH303C4528
Ambeed, Inc.
1-N-Boc-2-Methyl-Isothiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,500
1 G
¥17,100
5 G
¥42,000
10 G
¥75,800
25 G
¥143,600
ベンダーカタログ番号: A119379-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,500
1 G
¥17,100
5 G
¥42,000
10 G
¥75,800
25 G
¥143,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A119379-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
2-[({[imino(methylsulfanyl)methyl]amino}carbonyl)oxy]-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,3)11-6(10)9-5(8)12-4/h1-4H3,(H2,8,9,10)
InChI Key
QNNVPHNPWRBCKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173998-77-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)