Merck
AMBH303C4524
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥20,800
250 MG
¥29,600
1 G
¥66,300
ベンダーカタログ番号: A119356-100MG
¥20,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥20,800
250 MG
¥29,600
1 G
¥66,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.71
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A119356-100MG
¥20,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14FNO2.ClH/c1-2-16-12(15)11-10-4-3-9(13)7-8(10)5-6-14-11;/h3-4,7,11,14H,2,5-6H2,1H3;1H
InChI Key
AOYJLIMBQWIAAP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1822454-85-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1822454-85-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)