Merck
AMBH303C4448
Ambeed, Inc.
4,4'-(Pyridine-2,5-diyl)dibenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,600
250 MG
¥15,900
1 G
¥31,800
5 G
¥126,800
ベンダーカタログ番号: A114083-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,600
250 MG
¥15,900
1 G
¥31,800
5 G
¥126,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.32
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A114083-100MG
¥14,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4'-(pyridine-2,5-diyl)dibenzoic acid
Inchi Code
1S/C19H13NO4/c21-18(22)14-5-1-12(2-6-14)16-9-10-17(20-11-16)13-3-7-15(8-4-13)19(23)24/h1-11H,(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
UOAKBLHTDRACTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1800425-09-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)