Merck
AMBH303C43AC
Ambeed, Inc.
1-Boc-2-Butylpiperazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,300
1 G
¥63,600
5 G
¥148,200
ベンダーカタログ番号: A110241-250MG
¥30,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,300
1 G
¥63,600
5 G
¥148,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.82
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A110241-250MG
¥30,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 2-butyl-1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H26N2O2.ClH/c1-5-6-7-11-10-14-8-9-15(11)12(16)17-13(2,3)4;/h11,14H,5-10H2,1-4H3;1H
InChI Key
CUEVHLSHYHGZFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1179359-55-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)