Merck
AMBH303C43AA
Ambeed, Inc.
4,6-Dibromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.94
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4,6-dibromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H3Br2N3/c9-6-1-7(10)8-5(2-11)3-12-13(8)4-6/h1,3-4H
InChI Key
FBKJJSFJKWOLQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2068065-63-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)