Merck
AMBH2D702D15
Ambeed, Inc.
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,200
250 MG
¥20,400
1 G
¥23,000
5 G
¥61,000
25 G
¥193,300
ベンダーカタログ番号: A507623-100MG
¥18,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,200
250 MG
¥20,400
1 G
¥23,000
5 G
¥61,000
25 G
¥193,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A507623-100MG
¥18,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-5-3-8-4-6(5)7(9)10-2/h3-4,8H,1-2H3
InChI Key
CXMYWJRJTQUXQD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40318-15-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)