Merck
AMBH2D7028BA
Ambeed, Inc.
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,900
250 MG
¥14,200
1 G
¥18,400
5 G
¥59,700
10 G
¥111,100
ベンダーカタログ番号: A356046-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,900
250 MG
¥14,200
1 G
¥18,400
5 G
¥59,700
10 G
¥111,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A356046-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-8(11)7-4-5-9(12)10(6-7)13-2/h4-6,12H,3H2,1-2H3
InChI Key
FBGXENQFSMMBNY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1835-14-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)