Merck
AMBH2D702880
Ambeed, Inc.
4-Fluoroindolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,300
5 G
¥17,300
25 G
¥52,600
100 G
¥155,700
ベンダーカタログ番号: A203090-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,400
1 G
¥13,300
5 G
¥17,300
25 G
¥52,600
100 G
¥155,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A203090-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c9-6-2-1-3-7-5(6)4-8(11)10-7/h1-4,10-11H
InChI Key
SHIXDMKYVDHOFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138343-94-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)