Merck
AMBH2D7027D2
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,900
1 G
¥14,000
5 G
¥22,400
25 G
¥77,800
ベンダーカタログ番号: A218585-250MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,900
1 G
¥14,000
5 G
¥22,400
25 G
¥77,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A218585-250MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-4(5(9)10)3(6)2-7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
YXIJCAVZGBGUKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84547-84-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)