Merck
AMBH2D702761
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,200
5 G
¥13,700
10 G
¥19,300
25 G
¥32,300
100 G
¥88,200
ベンダーカタログ番号: A603554-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,200
5 G
¥13,700
10 G
¥19,300
25 G
¥32,300
100 G
¥88,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
226
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A603554-1G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10/h1-3H
InChI Key
QHLLEZOPZRBCOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887583-90-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/887583-90-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)