Merck
AMBH2D70272B
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1,3-benzodioxole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,000
250 MG
¥16,600
1 G
¥18,400
5 G
¥42,200
ベンダーカタログ番号: A464205-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,000
250 MG
¥16,600
1 G
¥18,400
5 G
¥42,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A464205-100MG
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H5BrO2/c8-5-2-1-3-6-7(5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
InChI Key
VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6698-13-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)