Merck
AMBH2D702719
Ambeed, Inc.
5-Amino-1-methylpyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,900
5 G
¥12,200
10 G
¥13,100
25 G
¥17,100
100 G
¥41,600
500 G
¥125,200
ベンダーカタログ番号: A279893-1G
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,900
5 G
¥12,200
10 G
¥13,100
25 G
¥17,100
100 G
¥41,600
500 G
¥125,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
97.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A279893-1G
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C4H7N3/c1-7-4(5)2-3-6-7/h2-3H,5H2,1H3
InChI Key
JESRNIJXVIFVOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1192-21-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)