Merck
AMBH2D701D4C
Ambeed, Inc.
3-Oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,900
250 MG
¥15,700
1 G
¥21,700
5 G
¥66,700
ベンダーカタログ番号: A179798-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,900
250 MG
¥15,700
1 G
¥21,700
5 G
¥66,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A179798-100MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-hydroxy-4-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H4N2O3/c8-4-3(5(9)10)1-2-6-7-4/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
AZNSKHLQNCKBHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54404-06-7.html
Synonym
3-Hydroxypyridazine-4-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54404-06-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)