Merck
AMBH2D701D4A
Ambeed, Inc.
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥13,300
1 G
¥18,400
5 G
¥44,400
10 G
¥61,000
ベンダーカタログ番号: A327379-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥13,300
1 G
¥18,400
5 G
¥44,400
10 G
¥61,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.15
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A327379-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-oxocyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI Key
WATQNARHYZXAGY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16205-98-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16205-98-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)