Merck
AMBH2D701CCD
Ambeed, Inc.
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,800
5 G
¥19,500
10 G
¥30,300
25 G
¥63,600
100 G
¥191,700
ベンダーカタログ番号: A135215-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,800
5 G
¥19,500
10 G
¥30,300
25 G
¥63,600
100 G
¥191,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.12
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A135215-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)5-1-4(7(13)14)2-6(12)3-5/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI Key
BJUOAPFXYPEEMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/328-69-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)