Merck
AMBH2D701CB2
Ambeed, Inc.
3-Hexadecylthiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,400
5 G
¥13,300
25 G
¥22,800
100 G
¥57,200
ベンダーカタログ番号: A183529-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥12,400
5 G
¥13,300
25 G
¥22,800
100 G
¥57,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
308.57
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A183529-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-hexadecylthiophene
Inchi Code
1S/C20H36S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-18-21-19-20/h17-19H,2-16H2,1H3
InChI Key
FRVZSODZVJPMKO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119269-24-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)