Merck
AMBH2D7019E0
Ambeed, Inc.
3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,200
1 G
¥15,500
5 G
¥31,400
10 G
¥50,200
25 G
¥112,900
100 G
¥354,400
ベンダーカタログ番号: A174915-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,200
1 G
¥15,500
5 G
¥31,400
10 G
¥50,200
25 G
¥112,900
100 G
¥354,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
338
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A174915-250MG
¥14,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,8-dibromo[1,10]phenanthroline
Inchi Code
1S/C12H6Br2N2/c13-9-3-7-1-2-8-4-10(14)6-16-12(8)11(7)15-5-9/h1-6H
InChI Key
IDWJREBUVYSPKS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100125-12-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)