Merck
AMBH2D701990
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,900
1 G
¥12,400
5 G
¥24,300
10 G
¥40,200
25 G
¥87,900
ベンダーカタログ番号: A148649-250MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,900
1 G
¥12,400
5 G
¥24,300
10 G
¥40,200
25 G
¥87,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A148649-250MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H3F2NO3/c7-3-1-4(8)6(9(11)12)5(10)2-3/h1-2,10H
InChI Key
LIQHPNDCQUCZKL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151414-46-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)